W522902
Musk ketone
≥98%
Sinonimo/i:
4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitroacetophenone, Ketone Moschus
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥98%
Composizione
Contains EU 1223/2009 restricted Musk Ketone
Origine
China origin
Punto di fusione
135-139 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
woody
Stringa SMILE
CC(=O)c1c(C)c(c(c(c1C)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-7-10(9(3)17)8(2)13(16(20)21)11(14(4,5)6)12(7)15(18)19/h1-6H3
WXCMHFPAUCOJIG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>334.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 168 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?