Documenti fondamentali
W517208
Sigma-Aldrich
Litsea cubeba oil
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
3846
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Litsea cubeba Pers.
Grado
Halal
Kosher
Origine
China origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
P. ebollizione
232 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
tropical
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
130.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)