W502707
Acido succinico
FCC
Sinonimo/i:
Acido butandioico
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 184.1091
Saggio
99.0-100.5% (by NaOH, titration)
Stato
crystals
P. ebollizione
235 °C (lit.)
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 83 g/L at 25 °C
Densità
1.564 g/cm3 at 15 °C
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
acidic; sour
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?