Documenti fondamentali
W501700
Sigma-Aldrich
Furfuryl butyrate
≥99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero CE:
N° CoE:
638
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.130
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
129-130 °C/52 mmHg (lit.)
Densità
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
grape; fruity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h3,5-6H,2,4,7H2,1H3
IXISGRHWGVGCAK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)