Documenti fondamentali
W434900
Sigma-Aldrich
cis-4-Decen-1-ol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CH(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero FEMA:
4349
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
231-232 °C (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
fruity
Stringa SMILE
[H]\C(CCCO)=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3/b7-6-
VUNFOJWKJSYIDH-SREVYHEPSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)