Documenti fondamentali
W398209
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl crotonate
≥97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.23
Numero FEMA:
3982
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.566
Organolettico:
green
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
107 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green
Stringa SMILE
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C10H16O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4-6,8H,3,7,9H2,1-2H3/b6-5-,8-4+
KITGYVIOYOCIIE-QNMAEOQASA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaoyao Peng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(11) (2019-05-31)
Feijoa is an aromatic fruit and the essential oil from feijoa peel could be a valuable by-product in the juicing industry. An initial comparison of the essential oil extraction methods, steam-distillation and hydro-distillation, was conducted. The volatile compounds in the