W394300
o-Anisic acid
≥99%
Sinonimo/i:
2-Methoxybenzoic acid, O-Methylsalicylic acid, o-Anisic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
COc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
291.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
144 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)