Documenti fondamentali
W393118
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl tiglate
≥97%, stabilized, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.26
Numero FEMA:
3931
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.559
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥97%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
105 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; earthy; vegetable; herbaceous
Stringa SMILE
CC\C=C/CCOC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C11H18O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h5-7H,4,8-9H2,1-3H3/b7-6-,10-5+
JNWQKXUWZWKUAY-JQEGGOPCSA-N
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1%
Taste at 1-5 ppm
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu Cao et al.
Insects, 11(7) (2020-07-08)
Thrips hawaiiensis is a common thrips pest of various plant flowers with host preference. Plant volatiles provide important information for host-searching in insects. We examined the behavioral responses of T. hawaiiensis adults to the floral volatiles of Gardenia jasminoides Ellis
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 78-78 (2000)