W382604
2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane
mixture of isomers, ≥97%, FG
Sinonimo/i:
1,4-Dithiane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Mercaptoacetaldehyde dimer
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥97%
Punto di fusione
130 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
bread; meaty; sulfurous; tomato
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1CSC(O)CS1
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves