Documenti
1.00318
Supelco
Hydrochloric acid
30%, SUPRAPUR®
Sinonimo/i:
Acido cloridrico, Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NB.21
product name
Acido cloridrico, soluzione, 30% Suprapur®
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Tensione di vapore
21.8 hPa ( 20 °C)
Saggio
30%
Forma fisica
liquid
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
P. eboll.
85 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-50 °C
Densità
1.15 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Ottimizzazione di un metodo enantioselettivo di cromatografia liquida ad alte prestazioni-spettrometria di massa in tandem per la determinazione quantitativa della 3,4-metilendiossi-metanfetamina (MDMA) e dei suoi metaboliti di fase 1 nei fluidi biologici umani. Questo studio mette in rilievo l'uso della soluzione di acido cloridrico nel processo di preparazione del campione, per una precisa determinazione analitica dell'MDMA e dei suoi metaboliti mediante HPLC-MS/MS (Sprega et al., 2024).
  • Coprecipitazione come separazione del Se in un'unica fase per la determinazione dei rapporti isotopici, completata da una nuova valutazione dell'incertezza. Questa ricerca impiega una soluzione di acido cloridrico nel metodo di coprecipitazione per la separazione di isotopi del selenio, migliorando l'accuratezza e l'affidabilità dell'analisi (Karasiński et al., 2024).
  • Rimozione del rosso metile da una soluzione acquosa mediante biocarbone derivato da semi di finocchio. Questo lavoro esplora l'uso di una soluzione di acido cloridrico nella preparazione di biocarbone per una rimozione efficace del colorante rosso metile dall'acqua, contribuendo agli sforzi di pulizia dell'ambiente (Paluch et al., 2023).
  • L'amminoacido tirosina come intasante per la membrana eterogenea a scambio anionico. La ricerca analizza l'uso di una soluzione di acido cloridrico nello studio dello sporcamento delle membrane a scambio anionico da parte dell'amminoacido tirosina, fornendo approfondimenti sui meccanismi di sporcamento delle membrane (Kharina and Eliseeva, 2023).
Risultati analitici
Tenore (acidimetria): ≥ 30,0 %
Colore: ≤ 10 Hazen
Bromuro (Br): ≤ 10 ppm
Cloro libero (Cl): ≤ 300 ppb
Fosfati (PO₄): ≤ 10 ppb
Solfati (SO₄): ≤ 300 ppb
Solfiti (SO₃): ≤ 500 ppb
Ag (argento): ≤ 1,0 ppb
Al (alluminio): ≤ 1,0 ppb
As (arsenico): ≤ 1,0 ppb
Au (oro): ≤ 1,0 ppb
Ba (bario): ≤ 1,0 ppb
Be (berillio): ≤ 1,0 ppb
Bi (bismuto): ≤ 1,0 ppb
Ca (calcio): ≤ 5,0 ppb
Cd (cadmio): ≤ 0,5 ppb
Co (cobalto): ≤ 1,0 ppb
Cr (cromo): ≤ 1,0 ppb
Cu (rame): ≤ 1,0 ppb
Fe (ferro): ≤ 5,0 ppb
Ga (gallio): ≤ 0,5 ppb
Ge (germanio): ≤ 10,0 ppb
Hg (mercurio): ≤ 2,0 ppb
In (indio): ≤ 0,5 ppb
K (potassio): ≤ 10,0 ppb
Li (litio): ≤ 0,5 ppb
Mg (magnesio): ≤ 2,0 ppb
Mn (manganese): ≤ 0,5 ppb
Mo (molibdeno): ≤ 0,5 ppb
NH₄ (ammonio): ≤ 500 ppb
Na (sodio): ≤ 10,0 ppb
Ni (nichel): ≤ 1,0 ppb
Pb (piombo): ≤ 0,5 ppb
Pt (platino): ≤ 0,5 ppb
Sb (antimonio): ≤ 0,5 ppb
Sn (stagno): ≤ 1,0 ppb
Sr (stronzio): ≤ 0,5 ppb
Ti (titanio): ≤ 1,0 ppb
Tl (tallio): ≤ 0,5 ppb
V (vanadio): ≤ 1,0 ppb
Zn (zinco): ≤ 1,0 ppb
Zr (zirconio): ≤ 0,5 ppb
Residuo alla calcinazione (come solfati): ≤ 2 ppm
I valori effettivi dell′analisi sono soggetti a inevitabili variazioni sistematiche in questo intervallo di concentrazione
I valori effettivi sono soggetti a inevitabili variazioni sistematiche in questo intervallo di concentrazione.
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Contenuto correlato
La spettroscopia atomica si serve dell’energia assorbita o emessa dagli elettroni per identificare e quantificare la composizione elementale di un campione. Comprende svariate tecniche analitiche tra le quali AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS e XRF.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.