Documenti fondamentali
W378621
Sigma-Aldrich
γ-Methyl decalactone
96%, FG
Sinonimo/i:
γ-Methyl-γ-decalactone, 4-Methyl-4-decanolide, 5-Hexyldihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, Dihydrojasmone lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Numero FEMA:
3786
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.051
NACRES:
NA.21
Per informazioni sul prodotto W378621, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.450
Densità
0.942 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; fatty; oily; cheesy; waxy
Stringa SMILE
O=C(CC1)OC1(CCCCCC)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-8-11(2)9-7-10(12)13-11/h3-9H2,1-2H3
ALWUKGXLBSQSMA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The profile of this product will enhance dairy flavor profiles where cream plays a major role, namely milk, butter, cream, ice cream, crème brulée, cream cheese, cheese, etc. It can enlarge the fatty complex and add richness in coconut and nuts like pecan macadamia, cashew and almond, as well as in meat fat flavors such as tallow, lard and schmaltz.[1]
Azioni biochim/fisiol
Odor at 10%[1]
Taste at 5-10ppm [1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(4), 50-50 (2014)