Key Documents
W363421
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one solution
3 wt. % in propylene glycol
Sinonimo/i:
Caramel furanone, Sotolon, Sugar lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.13
Numero FEMA:
3634
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.030
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Concentrazione
3 wt. % in propylene glycol
Indice di rifrazione
n20/D 1.434
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel; maple; sweet
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural occurrence: Fenugreek seed, roasted Virginia tobacco, sake, rice wine.
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%
Taste at 5-25 ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)