Documenti fondamentali
W356905
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3(5 or 6)-ethoxypyrazine
mixture of isomers, 99%, FG
Sinonimo/i:
2-Ethoxy-3(5 or 6)-methylpyrazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Numero FEMA:
3569
Numero CE:
N° CoE:
11921
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.067
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
nutty
Stringa SMILE
CCOc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-3-10-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
MMKWCKGYULOKET-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)