W354600
5-Ethyl-2-methylpyridine
≥96%
Sinonimo/i:
5-Ethyl-2-picoline, NSC 1984
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
178 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
nutty; earthy; roasted
Stringa SMILE
CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
NTSLROIKFLNUIJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?