Documenti fondamentali
W348902
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
≥98%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
pineapple pentenoate
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2CH(CH3)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero FEMA:
3489
Numero CE:
N° CoE:
10613
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.527
NACRES:
NA.21
Organolettico:
green; tropical; fruity; cooling; pineapple
Grado:
FG
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
153-155 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; tropical; fruity; cooling; pineapple
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)