W348007
o-Cresol
≥99%
Sinonimo/i:
2-Methylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Densità del vapore
3.72 (vs air)
Tensione di vapore
0.3 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 38.2 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid or liquid
Temp. autoaccensione
1110 °F
Limite di esplosione
1.47 %, 148 °F
Condizioni di stoccaggio
under inert gas
Indice di rifrazione
n20/D 1.541-1.550
pH
4.5 (25 g/L)
P. eboll.
191 °C (lit.)
Punto di fusione
29-31 °C (lit.)
Densità
1.048 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
musty; phenolic
Stringa SMILE
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry quantitation of o-cresol in hydrolyzed human urine to assess toluene exposure.: This paper presents a method for quantifying o-cresol in human urine using advanced chromatography techniques, emphasizing its application in assessing exposure to toluene and other related compounds (Langlois et al., 2023).
Avvertenza
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges