W343609
1-Methyl-3-methoxy-4-isopropylbenzene
98%
Sinonimo/i:
2-Isopropyl-5-methylanisole, O-Methylthymol, NSC 404221, Thymol methyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5063 (lit.)
P. eboll.
214-216 °C (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; musty; earthy; herbaceous
Stringa SMILE
COc1cc(C)ccc1C(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8(2)10-6-5-9(3)7-11(10)12-4/h5-8H,1-4H3
LSQXNMXDFRRDSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup