Documenti fondamentali
W343307
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-(1-methylpropyl)pyrazine
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine
Scegli un formato
W343307-SAMPLE-K
56,90 €
100 G
564,00 €
1 KG
3.660,00 €
56,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W343307-SAMPLE-K
56,90 €
100 G
564,00 €
1 KG
3.660,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Numero FEMA:
3433
Numero CE:
N° CoE:
11300
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.062
NACRES:
NA.21
56,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
50 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; vegetable; pepper
Stringa SMILE
CCC(C)c1nccnc1OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3
QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)