Documenti fondamentali
W339105
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,5-dimethylfuran
≥99%, FCC, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero FEMA:
3391
Numero CE:
N° CoE:
10921
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.066
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. ebollizione
62 °C/0.25 mmHg (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
musty; nutty
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(C)oc1C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)