W246204
Ethyl valerate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl pentanoate
Scegli un formato
48,80 €
Scegli un formato
About This Item
48,80 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
144-145 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; green; fruity; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?