W337900
trans-2-Nonen-1-ol
≥96%, FCC, stabilized, FG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Saggio
≥96%
può contenere
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. eboll.
105 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; melon; waxy
Stringa SMILE
[H]\C(CO)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7+
NSSALFVIQPAIQK-BQYQJAHWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves