Documenti fondamentali
W324906
Sigma-Aldrich
2,6-Xylenol
≥99%, FG
Sinonimo/i:
2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
Scegli un formato
W324906-SAMPLE
48,80 €
1 KG
165,00 €
5 KG
391,00 €
10 KG
569,00 €
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W324906-SAMPLE
48,80 €
1 KG
165,00 €
5 KG
391,00 €
10 KG
569,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.16
Numero FEMA:
3249
Beilstein:
1446677
Numero CE:
N° CoE:
11261
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.042
NACRES:
NA.21
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
1110 °F
P. ebollizione
203 °C (lit.)
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
medicinal
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Applicazioni
  • Methodological Considerations of the Acetaminophen Detection : This study explores the use of 2,6-Xylenol in the detection of acetaminophen through the indophenol reaction, highlighting its importance in forensic science and toxicology for accurate drug testing (Shinkawa et al., 2023).
  • Carbon Dioxide Solubility in Nonionic Deep Eutectic Solvents Containing Phenolic Alcohols: Investigates the solubility of CO2 in solvents containing 2,6-Xylenol, underscoring its potential in capturing and storing carbon dioxide, which is vital for combating climate change (Alhadid et al., 2022).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
J Hartung et al.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. 1. Abt. Originale B, Hygiene, 179(5), 431-439 (1984-10-01)
Dust-borne phenols and indols were extracted by ethanol from the sedimentation dust of two pig houses (finishing pigs on half slatted floor resp. piglets on deep litter) and a hen house (3-stage battery cages) and analysed by gas chromatography. In
Gertrud Haeseler et al.
British journal of pharmacology, 145(7), 916-925 (2005-05-25)
Phenol derivatives constitute a family of neuroactive compounds. The aim of our study was to identify structural features that determine their modulatory effects at glycine receptors. We investigated the effects of four methylated phenol derivatives and two halogenated analogues on
Tingting Li et al.
Talanta, 78(4-5), 1497-1502 (2009-04-14)
In the present work, a simple, selective, and sensitive method has been proposed for the determination of four phenols (catechol, resorcinol, 2,6-dimethylphenol, and 2,4,6-trinitrophenol) in water samples. The method is based on poly-(methacrylic acid-co-ethylene glycol dimethacrylate) monolith microextraction (PMME) and
L Puig-Grajales et al.
Applied microbiology and biotechnology, 54(5), 692-697 (2000-12-29)
Alkylphenols and fuel oxygenates are important environmental pollutants produced by the petrochemical industry. A batch biodegradability test was conducted with selected ortho-substituted alkylphenols (2-cresol, 2,6-dimethylphenol and 2-ethylphenol), fuel oxygenates (methyl tert-butyl ether, ethyl tert-butyl ether and tert-amylmethyl ether) and tert-butyl
O Grech-Bélanger et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 58(1), 53-62 (1987-10-01)
A new metabolite, 2,6-dimethylphenol obtained by O-dealkylation of mexiletine by rabbit liver was identified. A g.c.-f.i.d. method was developed for its analysis in hepatic homogenates and some of the characteristics of the metabolic reaction were studied. Formation of 2,6-dimethylphenol is