W311308
Wintergreen oil
China origin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Gaultheria procumbens L.
Grado
Kosher
Attività ottica
[α]20/D −0.5°, neat
Origine
China origin
P. eboll.
219 °C (lit.)
Densità
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fresh; sweet; wintergreen
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C