W290807
Piperidina
≥99%, FCC
Sinonimo/i:
Esaidropiridina
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
23 mmHg ( 20 °C)
63.6 mmHg ( 37.8 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
106 °C (lit.)
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; floral; sweet
Stringa SMILE
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?