W288705
Hydrocinnamaldehyde
≥95%, stabilized, FG, FCC
Sinonimo/i:
3-Phenylpropanal, 3-Phenylpropionaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
contiene
α-tocopherol,synthetic as stabilizer
citric acid, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
97-98 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; citrus; floral; peach
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?