W284823
Peppermint oil
purified by triple-distillation, FCC, FG
Sinonimo/i:
Mentha piperita
Scegli un formato
50,60 €
Scegli un formato
About This Item
50,60 €
Prodotti consigliati
Grado
FG
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D −26°, neat
Purificato mediante
triple-distillation
Origine
USA origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
215 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
peppermint
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.