Documenti fondamentali
W287008
Sigma-Aldrich
Phenethyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
Benzyl carbinyl tiglate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.26
Numero FEMA:
2870
Numero CE:
N° CoE:
2186
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.496
NACRES:
NA.21
Per informazioni sul prodotto W287008, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥95%
contiene
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. ebollizione
139-140 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; rose; sweet
Stringa SMILE
C\C=C(/C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h3-8H,9-10H2,1-2H3/b11-3+
KVMWYGAYARXPOL-QDEBKDIKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sapir Penker et al.
Frontiers in systems neuroscience, 14, 604718-604718 (2020-12-18)
Coding of odorous stimuli has been mostly studied using single isolated stimuli. However, a single sniff of air in a natural environment is likely to introduce airborne chemicals emitted by multiple objects into the nose. The olfactory system is therefore