Documenti fondamentali
W281301
Sigma-Aldrich
Octyl propionate
≥99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2(CH2)7CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.29
Numero FEMA:
2813
Numero CE:
N° CoE:
407
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.126
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
228 °C (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
waxy
Stringa SMILE
CCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-11(12)4-2/h3-10H2,1-2H3
CEQGYPPMTKWBIU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sha Sha et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(1), 123-131 (2016-12-19)
The aroma profile of Chinese roasted sesame-like flavor type liquor was investigated by means of headspace solid phase microextraction-aroma extract dilution analysis (HS-SPME-AEDA). Sixty-three odor-active regions were detected by HS-SPME-AEDA with flavor dilution (FD) factors >5, and 58 of these