W272000
Methyl 3-(methylthio)propionate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Methyl 3-(methylmercapto)propionate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. eboll.
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
garlic; onion; vegetable; sulfurous; tomato
Stringa SMILE
COC(=O)CCSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-7-5(6)3-4-8-2/h3-4H2,1-2H3
DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup