Documenti fondamentali
W269440
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrate
natural, 98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero FEMA:
2694
Beilstein:
1740720
Numero CE:
N° CoE:
287
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
09.412
NACRES:
NA.21
Grado
Halal
natural
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
90 °C (lit.)
Densità
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; fruity; floral; sweet
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)