W269130
2-Methylbutyraldehyde
natural, 98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
natural
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3919 (lit.)
n20/D 1.392
P. eboll.
90-92 °C (lit.)
Densità
0.806 g/mL at 20 °C
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
chocolate; coffee
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(C)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C