W266906
Menthyl isovalerate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Menthyl 3-methylbutanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Attività ottica
[α]20/D −64°, neat
P. eboll.
260-262 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; cooling; woody; sweet
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)OC1CC(C)CCC1C(C)C
InChI
1S/C15H28O2/c1-10(2)8-15(16)17-14-9-12(5)6-7-13(14)11(3)4/h10-14H,6-9H2,1-5H3
VYQSSWZYPCCBRN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup