W260401
Juniper berry oil
FG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Juniperus communis L.
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D −5.4°, neat
Origine
southern Europe origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
131-172 °C (lit.)
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
balsam; fresh; woody
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
109.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?