Documenti fondamentali
W208515
Sigma-Aldrich
Isoamyl isovalerate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
3-methylbutyl 3-methylbutanoate, Isopentyl isovalerate
Scegli un formato
W208515-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
117,00 €
1 KG
257,00 €
4 KG
788,00 €
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W208515-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
117,00 €
1 KG
257,00 €
4 KG
788,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero FEMA:
2085
Numero CE:
N° CoE:
458
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.463
NACRES:
NA.21
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Impurezze
<30% 2-methylbutyl isovalerate
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
192-193 °C (lit.)
Densità
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; green; fruity; sweet
Stringa SMILE
CC(C)CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Evaluation of PTR-ToF-MS as a tool to track the behavior of hop-derived compounds during the fermentation of beer.: This study discusses the use of isoamyl isovalerate in tracking fermentation processes, impacting flavor development in beer production (Richter et al., 2018).
Azioni biochim/fisiol
Taste at 1.0 ppm
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SRE0027
Eparina
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 28-28 (1999)