Documenti fondamentali
W251700
Sigma-Aldrich
Geranyl propionate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.31
Numero FEMA:
2517
Numero CE:
N° CoE:
409c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.128
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
252 °C/738 mmHg (lit.)
Densità
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
waxy; floral; rose
Stringa SMILE
CCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+
BYCHQEILESTMQU-FMIVXFBMSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)