Documenti fondamentali
W251607
Sigma-Aldrich
Geranyl phenylacetate
stabilized, FCC
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.38
Numero FEMA:
2516
Numero CE:
N° CoE:
231
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.704
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
contiene
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Impurezze
~25% citronellyl phenylacetate
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. ebollizione
278 °C (lit.)
Densità
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
floral
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C18H24O2/c1-15(2)8-7-9-16(3)12-13-20-18(19)14-17-10-5-4-6-11-17/h4-6,8,10-12H,7,9,13-14H2,1-3H3/b16-12+
UXAIJXIHZDZMSK-FOWTUZBSSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)