Key Documents
W249408
Sigma-Aldrich
3-(2-Furyl)acrolein
≥99%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Numero FEMA:
2494
Numero CE:
N° CoE:
2252
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.034
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
P. eboll.
100-102 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
49-55 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody; spicy; nutty
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])c1ccco1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-6H/b3-1+
VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
Descrizione generale
3-(2-Furyl)acrolein is a heterocyclic aldehyde that can be used as a flavoring agent in the food industry.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1151-1151 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1151-1151 (1997)