Key Documents
W247707
Sigma-Aldrich
Isoeugenyl phenylacetate, mixture of cis and trans
≥97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CH=CHCH3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.33
Numero FEMA:
2477
Numero CE:
N° CoE:
237
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.710
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.577 (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; cinnamon; honey; spicy; sweet
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C)ccc1OC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H18O3/c1-3-7-14-10-11-16(17(12-14)20-2)21-18(19)13-15-8-5-4-6-9-15/h3-12H,13H2,1-2H3/b7-3+
YYLCMLYMJHKLEJ-XVNBXDOJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup