Documenti fondamentali
W245712
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate
natural, FG
Sinonimo/i:
Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl acetyl formate, Ethyl pyroracemate, Pyruvic acid ethyl ester
Scegli un formato
W245712-SAMPLE-K
49,30 €
1 KG
472,00 €
5 KG
1.910,00 €
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W245712-SAMPLE-K
49,30 €
1 KG
472,00 €
5 KG
1.910,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3COCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero FEMA:
2457
Beilstein:
1071466
Numero CE:
N° CoE:
430c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.442
NACRES:
NA.21
Organolettico:
fruity; ethereal; rum; sweet
Grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. ebollizione
144 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fruity; ethereal; rum; sweet
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl pyruvate is one of the volatile flavor compounds identified in roasted cocoa[1] and beer.[2]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ethyl pyruvate: A new indicator of flavor stability of beer and its controlling factors.
Shimizu C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 63(3), 135-141 (2005)
New volatile components of roasted cocoa
Kettenes DK, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(2), 276-280 (1971)
Mitchell P Fink
Current drug targets, 8(4), 515-518 (2007-04-14)
Pyruvic acid is a three-carbon alpha-ketocarboxylic acid that plays a central role in intermediary metabolism, being the final product of glycolysis and the starting substrate for the tricarboxylic acid cycle. Ethyl pyruvate, which is a simple aliphatic ester derived from
Suha Turkmen et al.
Fertility and sterility, 98(3), 626-631 (2012-06-22)
To compare the effects of N-acetylcysteine (NAC) and ethyl pyruvate (EP) on experimental testicular ischemia-reperfusion (I/R) injury. Randomized, controlled, experimental study. University hospital. Twenty-four mature male Wistar rats. Rats were divided into four groups: control group, torsion-detorsion (T/D) group, EP
Kenneth K Kao et al.
Biochemical pharmacology, 80(2), 151-159 (2010-03-17)
Pyruvate is an important metabolic intermediate, and also is an effective scavenger of hydrogen peroxide and other reactive oxygen species (ROS). Pharmacological administration of pyruvate has been shown to improve organ function in animal models of oxidant-mediated cellular injury. However