W245115
Ethyl palmitate
natural (US), ≥95%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. ebollizione
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24-26 °C (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
creamy; milk; fruity; waxy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?