Documenti fondamentali
W243914
Sigma-Aldrich
Ethyl hexanoate
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Caproic acid ethyl ester, Ethyl caproate
Scegli un formato
W243914-SAMPLE-K
49,30 €
1 KG
116,00 €
4 KG
299,00 €
9 KG
426,00 €
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W243914-SAMPLE-K
49,30 €
1 KG
116,00 €
4 KG
299,00 €
9 KG
426,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero FEMA:
2439
Beilstein:
1701293
Numero CE:
N° CoE:
310
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.060
NACRES:
NA.21
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
5 (vs air)
Saggio
≥98%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
168 °C (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
banana; green; fruity; waxy; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Applicazioni
  • Formation of Key Aroma Compounds During 30 Weeks of Ripening in Gouda-Type Cheese Produced from Pasteurized and Raw Milk.: The study investigates the formation of key aroma compounds, including ethyl hexanoate, during the ripening of Gouda-type cheese. The results provide insights into the ripening process and its impact on cheese flavor development (Duensing et al., 2024).
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Da-Mi Jung et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(1), 200-205 (2002-12-28)
Changes in the volatility of selected flavor compounds in the presence of nonvolatile food matrix components were studied using headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with GC-MS quantification. Time-dependent adsorption profiles to the SPME fiber and the partition coefficients between different
Clémentine Lauverjat et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(21), 9878-9887 (2009-10-13)
Physicochemical properties (partition and diffusion coefficients) involved in the mobility and release of salt and aroma compounds in model cheeses were determined in this study. The values of NaCl water/product partition coefficients highlighted interactions between proteins and NaCl. However, these
Kei Takahashi et al.
Journal of chromatography. A, 1218(43), 7850-7856 (2011-09-20)
Free medium-chain fatty acids (MCFAs) can negatively influence the fermentation process and taste quality in alcoholic beverages. Ethyl hexanoate is important in providing a fruit-like flavour to drinks, particularly in Japanese sake. In this study, we developed a direct injection
John C Beaulieu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(23), 9503-9513 (2007-10-20)
Changes in post-cutting volatiles, quality, and sensory attributes during fresh-cut storage (4 degrees C) of cantaloupe (Cucumis melo L. var. Reticulatus, Naudin, cv. 'Sol Real') harvested at four distinct maturities (1/4-, 1/2-, 3/4-, and full-slip) were investigated after 0, 2
Géraldine Savary et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(17), 7099-7106 (2007-07-31)
The release of a strawberry aroma from different composite gels taken as models of fruit preparations and from a sucrose solution was investigated. The composition of the model systems differed with regard to the gelling agent, either pectin or carrageenan