Documenti fondamentali
W237507
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Malonic acid diethyl ester
Scegli un formato
W237507-SAMPLE
47,40 €
1 KG
66,60 €
10 KG
274,00 €
25 KG
594,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W237507-SAMPLE
47,40 €
1 KG
66,60 €
10 KG
274,00 €
25 KG
594,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH2(COOC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero FEMA:
2375
Beilstein:
774687
Numero CE:
N° CoE:
2106
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.490
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
5.52 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 40 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
199 °C (lit.)
Punto di fusione
−51-−50 °C (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; green; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diethyl malonate is an active methylene compound that can be used as a flavoring agent in the food industry.[1]
Applicazioni
  • Synthesis and biological activities of novel structural analogues of 2-arachidonoylglycerol, an endogenous cannabinoid receptor ligand.: This study by Suhara et al. focuses on the synthesis of novel structural analogues of 2-arachidonoylglycerol, an endogenous ligand for cannabinoid receptors. The research highlights the utilization of diethyl malonate in the synthesis process, emphasizing its importance in creating biologically active compounds with potential therapeutic applications in modulating cannabinoid receptor activity (Suhara et al., 2001).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 818-818 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 818-818 (1997)
Hua Li et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 29(8), 581-590 (2010-07-28)
This article describes a very simple route for synthesizing novel lipophilic phosphonate bis(t-bu-SATE) prodrugs of acyclic cyclopentenylated nucleosides such as adenine 17 and cytosine 18. The key intermediate 6 was constructed via a ring-closing metathesis of compound 5, which could
Shigeyuki Yamada et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(9), 1442-1449 (2007-04-28)
The addition of heteroaromatic lithium reagents 2 to a THF solution of perfluorocyclopentene (1) provided preferentially the corresponding monosubstituted products 5, while the addition of 1 to 2 effectively gave the 1,2-disubstituted products 6 in good to excellent yields. The
Lian Jin Liu et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 30(10), 784-797 (2011-10-05)
Novel 5'-norcarbocyclic adenosine phosphonic acid analogues with 6'-electropositive moiety such as spirocyclopropane were designed and synthesized from the commercially available diethylmalonate 5. Regioselective Mitsunobu reaction proceeded in the presence of an allylic functional group at a low reaction temperature in