Documenti fondamentali
W232300
Sigma-Aldrich
Clove bud oil
natural, FCC, FG
Sinonimo/i:
Clove oil, Eugenia spp., Oil of cloves
Scegli un formato
W232300-SAMPLE-K
47,70 €
1 KG
124,00 €
47,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W232300-SAMPLE-K
47,70 €
1 KG
124,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2323
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
47,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1257
Attività ottica
[α]20/D −1.50 to 0.0°, neat
Origine
Indonesia origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. ebollizione
251 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
clove; woody; spicy
Azioni biochim/fisiol
Essential oil used for its medicinal properties. Immunomodulator and anti-inflammatory.
Taste at 5 ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L L Dunn et al.
Journal of food protection, 82(1), 159-163 (2019-02-01)
Alternative postharvest sanitizers to chlorine are of increasing interest for many organic growers and consumers. An emulsion of clove bud oil (CBO; 0.2 and 0.5%) or thyme oil (0.2 and 0.5%) was evaluated as a sanitizer for produce washing against
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)