Documenti fondamentali
W229806
Sigma-Aldrich
Cinnamyl cinnamate, mixture of isomers
≥95%, FG
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHCO2CH2CH=CHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.32
Numero FEMA:
2298
Numero CE:
N° CoE:
332
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.739
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
P. ebollizione
370 °C (lit.)
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
cinnamyl alcohol
Organolettico
cinnamon; jasmine; floral; balsamic; rose; sweet
Stringa SMILE
O=C(OC\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O2/c19-18(14-13-17-10-5-2-6-11-17)20-15-7-12-16-8-3-1-4-9-16/h1-14H,15H2/b12-7+,14-13+
NQBWNECTZUOWID-MZXMXVKLSA-N
Descrizione generale
Cinnamyl cinnamate can be used as a flavoring agent and a fragrance ingredient.
Azioni biochim/fisiol
Taste at 10 to 25 ppm
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Fragrance material review on cinnamyl cinnamate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S66-S69 (2007)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 72-72 (2000)