Documenti fondamentali
W222801
Sigma-Aldrich
Calcium acetate hydrate
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3COO)2Ca · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.17 (anhydrous basis)
Numero FEMA:
2228
Beilstein:
3692527
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Saggio
99%
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)