Documenti fondamentali
W218811
Sigma-Aldrich
Butyl isobutyrate
natural, 97%, FG
Scegli un formato
W218811-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
85,40 €
1 KG
314,00 €
52,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W218811-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
85,40 €
1 KG
314,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero FEMA:
2188
Numero CE:
N° CoE:
291
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.416
NACRES:
NA.21
Organolettico:
apple; banana; green; fruity; sweet
Grado:
FG
Kosher
natural
Allergene alimentare:
no known allergens
52,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; banana; green; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
JSLCOZYBKYHZNL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Butyl isobutyrate is an aliphatic ester generally used as a modifier or fixative in flavor industry. It is also used as a flavoring agent for its fruity flavor.[1]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kinetics and mechanism of synthesis of butyl isobutyrate over immobilised lipases.
Yadav GD & Lathi PS.
Biochemical Engineering Journal, 16(3), 245-252 (2003)