Documenti fondamentali
W213802
Sigma-Aldrich
Benzyl benzoate
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Benzoic acid benzyl ester
Scegli un formato
W213802-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
66,80 €
5 KG
135,00 €
10 KG
190,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W213802-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
66,80 €
5 KG
135,00 €
10 KG
190,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5COOCH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero FEMA:
2138
Beilstein:
2049280
Numero CE:
N° CoE:
262
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.727
NACRES:
NA.21
Organolettico:
fruity; balsamic; floral; sweet
Grado:
FG
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
Tensione di vapore
1 mmHg ( 125 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
896 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. ebollizione
323-324 °C (lit.)
Punto di fusione
17-20 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; balsamic; floral; sweet
Stringa SMILE
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benzyl benzoate is an aromatic ester that is used as a food flavoring agent.[1] It has been identified as one of the main volatile aroma component of cranberry[2], mango[3] and Egyptian Jasminum sambac flowers.[4]
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients (2012)
Isolation and characterization of the volatile aroma compounds from the concrete headspace and the absolute of Jasminum sambac (L.) Ait.(Oleaceae) flowers grown in Egypt
Edris AE, et al
European Food Research and Technology, 226(3), 621-621 (2008)
Biosynthesis of benzaldehyde, benzyl alcohol and benzyl benzoate from benzoic acid in cranberry (Vaccinium macrocarpon)
Croteau R
Journal of Food Biochemistry, 1(4), 317-326 (1978)
Contribution of volatile compounds to mango (Mangifera indica L.) aroma
Pino JA & Mesa J
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 207-213 (2006)
Thomas S Lisse et al.
NPJ Regenerative medicine, 5, 13-13 (2020-06-23)
Glial-cell-derived neurotrophic factor (GDNF) is a well-studied neuroregenerative factor; however, the degree to which it supports hair formation and skin wound repair is not known. By using a Gfra1 (GDNF family receptor alpha 1) knock-in reporter mouse line, GDNF signaling