Documenti fondamentali
W206318
Sigma-Aldrich
Isoamyl cinnamate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Isopentyl cinnamate, Isoamyl 3-phenyl propenoate
Scegli un formato
W206318-SAMPLE-K
48,80 €
1 KG
164,00 €
10 KG
1.130,00 €
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W206318-SAMPLE-K
48,80 €
1 KG
164,00 €
10 KG
1.130,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHCO2CH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.29
Numero FEMA:
2063
Numero CE:
N° CoE:
335
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.742
NACRES:
NA.21
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. ebollizione
310 °C (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
cocoa; balsamic
Stringa SMILE
CC(C)CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-12(2)10-11-16-14(15)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3/b9-8+
JFHCDEYLWGVZMX-CMDGGOBGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Isoamyl cinnamate is mainly used as a fragrance ingredient[1] and also as a food flavoring agent.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1422-1422 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1422-1422 (1997)
Fragrance material review on isoamyl cinnamate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S98-S101 (2007)