Documenti fondamentali
W205818
Sigma-Aldrich
Isoamyl benzoate
≥98%, FCC, FG
Scegli un formato
W205818-SAMPLE-K
50,30 €
1 KG
103,00 €
10 KG
479,00 €
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W205818-SAMPLE-K
50,30 €
1 KG
103,00 €
10 KG
479,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.25
Numero FEMA:
2058
Numero CE:
N° CoE:
562
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.755
NACRES:
NA.21
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
261-262 °C (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; fruity; waxy; sweet
Stringa SMILE
CC(C)CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
MLLAPOCBLWUFAP-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aymerick Eudes et al.
Microbial cell factories, 15(1), 198-198 (2016-11-23)
BAHD acyltransferases, named after the first four biochemically characterized enzymes of the group, are plant-specific enzymes that catalyze the transfer of coenzyme A-activated donors onto various acceptor molecules. They are responsible for the synthesis in plants of a myriad of
Ki Yong Kim et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 227, 587-595 (2017-05-21)
Seasonal variations in the concentrations of eight ultraviolet (UV) filters and 22 illicit drugs including their metabolites in the Korean aquatic environment were investigated. Seawater samples from three beaches, water samples from two rivers, and influents and effluents from three