Documenti fondamentali
W200506
Sigma-Aldrich
Acetanisole
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
4′-Methoxyacetophenone, p-Acetanisole, 4-Acetylanisole
Scegli un formato
W200506-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
116,00 €
5 KG
427,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W200506-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
116,00 €
5 KG
427,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero FEMA:
2005
Beilstein:
742313
Numero CE:
N° CoE:
570
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39023808
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.038
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
P. ebollizione
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
anise; floral
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Acetanisole is an aromatic ketone that occurs naturally in anise seeds.[1] It is mainly used as a flavoring agent in ice-creams, non-alcoholic beverages and baked goods.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 5-5 (1971)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 11-12 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 11-12 (1997)
Sanja Ćavar et al.
Pharmaceutical biology, 48(2), 170-176 (2010-07-22)
Stachys menthifolia Vis. (Lamiaceae) is an endemic species from the Balkan Peninsula spread throughout Albania, Greece, Montenegro, and Croatia. This article presents the first investigation of the essential oil composition of this species from Croatia. Aerial parts of the plant
[Toxicological characteristics of acetylanisole].
M I Makaruk et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 86-87 (1985-04-01)